Learn More
R&D Systems™ Zaprinast
Descrizione
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zaprinast |
| CAS | 37762-06-4 |
| Quantità | 25 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C13H13N5O2 |
| Peso formulazione | 271.28 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 271.28 |