Learn More
Zaprinast, 98+%
Codice prodotto. 15435589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15435589 10 mg 10mg
15455589 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435589 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63326.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37762-06-4 | C13H13N5O2 | 271.28 g/mol
Phosphodiesterase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37762-06-4
Formula molecolare C13H13N5O2
Molecular Weight (g/mol) 271.28
Numero MDL MFCD00214073
InChI Key REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zaprinast, zaprinastum inn-latin, unii-gxt25d5ds0, 8-aza-2-2-propoxyphenyl-6-purinone, tocris-0947, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurine-6-one, 2-o-propoxyphenyl-8-azapurin-6-one, gxt25d5ds0, 2-2-propoxyphenyl-8-aza-6-purinone, 5-2-propoxyphenyl-1h-1,2,3 triazolo 4,5-d pyrimidin-7-ol
PubChem CID 5722
IUPAC Name 5-(2-propoxyphenyl)-2,3-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCOC1=CC=CC=C1C2=NC(=O)C3=NNNC3=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Zaprinast
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Peso formulazione 271.28
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder