Learn More
Zaprinast, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zaprinast |
| CAS | 37762-06-4 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C13 H13 N5 O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19) |
| SMILES | CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2 |
| IUPAC Name | 5-(2-propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 271.27 |
| Peso formulazione | 271.1069 |
| Vedi altri risultati |