Learn More
Zaprinast, TRC
Codice prodotto. 30457339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ1500001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zaprinast
CAS 37762-06-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13 H13 N5 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
IUPAC Name 5-(2-propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Molecular Weight (g/mol) 271.27
Peso formulazione 271.1069
Percent Purity >95