missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Antibody detects endogenous levels of total ZAR1.
This maternal effect gene is oocyte-specific and encodes a protein that is thought to function in the initiation of embryogenesis. A similar protein in mouse is required for female fertility. [provided by RefSeq, Jul 2013].
Specifica
Specifica
| Antigene | ZAR1 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | ZAR1 |
| N. accesso geni | Q86SH2 |
| Alias gene | oocyte-specific maternal effect factor; Z3CXXC6; ZAR1; zinc finger, 3CxxC-type 6; zygote arrest 1; zygote arrest protein 1 |
| Simboli geni | ZAR1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
