Learn More
Zardaverine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472657
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16472657 50 mg 50mg
16456568 10 mg 10mg
16409147 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472657 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15485
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Zardaverine
CAS 101975-10-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10F2N2O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1
Molecular Weight (g/mol) 268.22
Peso formulazione 268.22
Percent Purity 98.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only