Learn More
ZBTB4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366512 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366512 25 μg 25µL
18304674 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18366512 Fornitore Bio-Techne N. del fornitore NBP31865525UL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZBTB4 Polyclonal specifically detects ZBTB4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZBTB4
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000, ELISA 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Formulazione Whole antiserum
N. accesso geni Q9P1Z0
Alias gene KAISO-L1, zinc finger and BTB domain containing 4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Polyclonal antibody raised in rabbit against human ZBTB4 (zinc finger and BTB domain containing 4), using four different KLH-conjugated synthetic peptides.
Metodo di purificazione Whole Antiserum
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57659
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Antisera
Linea di prodotti Novus