Learn More
ZC3H12D Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613742 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613742 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613742 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298171F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZC3H12D Polyclonal specifically detects ZC3H12D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZC3H12D
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene C6orf95, FLJ46041, MCP-induced protein 4, p34, TFL, transformed follicular lymphoma, tumor suppressor TFL, zinc finger CCCH-type containing 12D
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZC3H12D fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 340152
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus