Learn More
Novus Biologicals™ ZC3H14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18540980 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18540980 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18540980 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00079882T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio ZC3H14
Sinonimo FLJ11806, Mammalian suppressor of tau pathology-2, MGC26892, MSUT-2, nuclear protein UKp68, NY-REN-37, Renal carcinoma antigen NY-REN-37, SUT2, UKp68, zinc finger CCCH domain-containing protein 14, zinc finger CCCH-type containing 14
Simbolo del gene ZC3H14