missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZDHHC7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15751891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15751891 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15751891 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA553957

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SACTVKTGLD PTLVGICGEG TESVQSLLLG AVPKGNATKE YMESLQLKPG EVIYKCPKCC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 52%, Rat - 52%.

ZDHHC7 is a protein coding gene. Palmitoyltransferase with broad specificity. Palmitoylates JAM3. Palmitoylates SNAP25 and DLG4/PSD95. Palmitoylates sex steroid hormone receptors, including ESR1, PGR and AR, thereby regulating their targeting to the plasma membrane and their function in rapid intracellular signaling upon binding of sex hormones. May play a role in follicle stimulation hormone (FSH) activation of testicular Sertoli cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZDHHC7
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene ZDHHC7
N. accesso geni Q9NXF8
Alias gene AL024087; DHHC7; DHHC-7; GABA-A receptor-associated membrane protein 2; Gramp2; membrane-associated DHHC7 zinc finger protein; palmitoyltransferase ZDHHC7; putative zinc finger protein SERZ-1; sertoli cell gene with a zinc finger domain protein; Sertoli cell gene with zinc finger domain-β; Serz; SERZ1; Serz-1; SERZ-B; Zdhhc7; Zinc finger DHHC domain-containing protein 7; zinc finger DHHC-type containing 7; zinc finger protein 370; zinc finger, DHHC domain containing 7; zinc finger, DHHC-type containing 7; ZNF370
Simboli geni ZDHHC7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein corresponding to Human ZDHHC7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91160).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55625
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.