missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt, TRC

Codice prodotto. 30451560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30451560 2.5 mg 2.50mg
30454300 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30451560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ2705302.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1439328-85-4
Formula molecolare C18H25NO8S
Molecular Weight (g/mol) 415.46
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(OS(=O)([O-])=O)C=C1/C=C/CCC2)O[C@@H](C)CCCC2=O.[NH4+]

Specifica

Materiale o nome chimico Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.