Learn More
Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt, TRC
Codice prodotto. 30454300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30454300 25 mg 25mg
30451560 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30454300 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ27053025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1439328-85-4
Formula molecolare C18H25NO8S
Molecular Weight (g/mol) 415.46
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(OS(=O)([O-])=O)C=C1/C=C/CCC2)O[C@@H](C)CCCC2=O.[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1