Learn More
ZEB2 Antibody (923328) [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Codice prodotto. 30171154 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30171154 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30171154 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB73782JF635
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZEB2
Applicazioni Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 923328
Coniugato Janelia Fluor 635
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9839
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus