Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Click-On Connector Set
Codice prodotto. 31748511 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Brass
Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
6.1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
31748511 Stainless Steel 6.1 mm pezzi 2
31745495 Brass 3.2 mm pezzi 2
31743976 Brass 6.1 mm pezzi 2
31745862 Stainless Steel 3.2 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31748511 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AG64160
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: Click-On Connector Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6.1 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Click-On Inline Filter
Materiale Stainless Steel
Tecnica Gas Chromatography
Tipo Double-ended Connector