Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Codice prodotto. 31741636 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Click-On Inline Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31741636 Click-On Inline Filter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31741636 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AG62204
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Product Type: Connecting Unit
  • Format: 2-Position
  • For Use With: Gas Management Filters
  • Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Click-On Inline Filter
Tecnica Gas Chromatography
Tipo Double-ended Connector