Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Wall-Mounting Clamp Set for Gas Traps
Codice prodotto. 31743882 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Click-On Inline Filter
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31743882 Click-On Inline Filter pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31743882 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore AG63180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Technique: Accessory
  • Phase: No Phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Click-On Inline Filter
Tecnica Gas Chromatography
Tipo Wall Mounting Clamp