missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.32 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter

Codice prodotto. 31747368
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
31747368 2 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31747368 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore KG08238
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.

  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Dimensione particelle None
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Materiale di impaccamento Fused Silica
Tipo USP None
Stationary Phase Proprietary
Tipo GC Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.