Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Description
- Guard Column
Specifications
Specifications
| Dimensione particelle | None |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Materiale di impaccamento | Fused Silica |
| Tipo USP | None |
| Stationary Phase | Proprietary |
| Tipo | GC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |