Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-5 mS with GUARDIAN, 5 m GC Capillary Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Capillary Column
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | None |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Materiale di impaccamento | Fused Silica |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Stationary Phase | Proprietary |
| Tipo | GC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |