Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, 5 in. Cage, GC Capillary Column 30 m x 0.53 mm x 3 μm
Codice prodotto. 31742894 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
31742894 30 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31742894 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 7HKG00536B
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Capillary Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle None
Spessore pellicola 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale di impaccamento Fused Silica
Tipo USP G43
Stationary Phase Proprietary
Tipo GC Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm