Learn More
Zebularine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491837
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491837 50 mg -
16425678 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491837 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13420
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
Zebularine (NSC309132
Specifica
Materiale o nome chimico Zebularine
CAS 3690-10-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12N2O5
Quantità 50 mg
Sinonimo NSC309132 4-Deoxyuridine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Molecular Weight (g/mol) 228.2
Peso formulazione 228.2
Percent Purity 97.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only