Learn More
R&D Systems™ Zebularine
Descrizione
Orally active DNA methyltransferase inhibitor. Inhibits tumor cell proliferation (IC50 = 120 μM) and re-activates silenced genes in T24 bladder carcinoma cells. Inhibits cytidine deaminase (Ki ∽ 2 μM); induces differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocytes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zebularine |
| CAS | 3724-10-5 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C8H8O2S |
| Peso formulazione | 228.2 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 168.21 |