Learn More
Zein, purified
Codice prodotto. 10114340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10114340 100 g Plastic bottle 100g
10583541 500 g Plastic bottle 500g
10074263 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10114340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 9010-66-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9010-66-6
Numero MDL MFCD00062414
Specifica
Materiale o nome chimico Zein
Nota nome Purified
Residuo della combustione 2% max. (800°C)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 14, 10119
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aq. solutions ph >12,aq. ethanol,,soluble in ethanol,dmf