Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 20X Objective, Plan-Apochromat (0.8 NA)
Codice prodotto. 15965250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15965250 1 each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15965250 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N010098
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Expand the functionality of your Thermo Scientific™ high-content instrument
Add a wide range of magnifications using Carl Zeiss™ and Olympus™ Objective Lenses for Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers and the Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Objective Lens
Product Line Zeiss
Descrizione Zeiss 20X Objective, Plan-Apochromat (0.8 NA)
Da utilizzare con (apparecchiatura) ArrayScan HCA Readers
Tipo di lente Dry
Ingrandimento 20x (0.8NA)
Quantità 1 each