Learn More
Zeolite, type: ZSM-5
Codice prodotto. 10762101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10762101 100 g 100g
10391084 500 g 500g
15274694 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279571000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 308081-08-5 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308081-08-5
Formula molecolare C14H16N2
Molecular Weight (g/mol) 212.296
Numero MDL MFCD00132601
InChI Key HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atipamezole, antisedan, 4-2-ethyl-2-indanyl imidazole, 4-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1h-imidazole, atipamezol spanish, atipamezolum latin, unii-03n9u5jaf6, 1h-imidazole, 4-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl, 5-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1h-imidazole, dsstox_cid_29061
PubChem CID 71310
IUPAC Name 5-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole
SMILES CCC1(CC2=CC=CC=C2C1)C3=CN=CN3
Specifica
Materiale o nome chimico Zeolite
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Perdita alla combustione 10 % max. (1000°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zeolite, type: ZSM-5
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.