Learn More
ZEOsphere™
Codice prodotto. 30048986
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 Functionalized
C4 Functionalized
C8 Functionalized
DIOL Functionalized
NH2 Functionalized
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Fase | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 30048986 | 300 Å | C4 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30049004 | 100 Å | C8 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30048994 | 100 Å | C8 Functionalized | 500 g | 500g |
| 30049016 | 100 Å | C8 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30049019 | 100 Å | C18 Functionalized | 500 g | 500g |
| 30049027 | 100 Å | C18 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30049028 | 100 Å | DIOL Functionalized | 100 g | 100g |
| 30048993 | 100 Å | DIOL Functionalized | 500 g | 500g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30048980 | 120 Å | C8 Functionalized | 500 g | 500g |
| 30048998 | 120 Å | C8 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30048996 | 120 Å | C18 Functionalized | 500 g | 500g |
| 30049023 | 120 Å | C18 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL Functionalized | 100 g | 100g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL Functionalized | 500 g | 500g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 Functionalized | 100 g | 100g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 Functionalized | 500 g | 500g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 Functionalized | 1 kg | 1kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 Functionalized | 500 g | 500g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
30048986
Fornitore
ZEOsphere
N. del fornitore
300866
-
1105.00€
964.00€ / 100g
Risparmia 141.00€
12% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
168.75 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28080" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28080" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High performance Spherical Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
- 10 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Tecnica | Chromatography |
| Quantità | 100 g |
| Product Type | Silica Gel |
| Materiale | Gel di silice |
| Fase | C4 Functionalized |
| Forma particelle | Spherical |