Learn More
Parker Hannifin™ Zero air generator 7.5L/min Domnick Hunter
Codice prodotto. 12872706
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
7.5 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata unitSize
12872706 7.5 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12872706 Fornitore Parker Hannifin™ N. del fornitore UHP75ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16658.25€
    8803.64€ / pezzi 1
    Risparmia 7854.61€
    47% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026