Learn More
Parker Hannifin™ Zero Air Generator
Codice prodotto. 12598976
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1 to 30 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
12598976 1 to 30 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12598976 Fornitore Parker Hannifin™ N. del fornitore UHP10ZASE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6374.03€
    3159.09€ / pezzi 1
    Risparmia 3214.94€
    50% Sconto
Spedizione stimata: 23-03-2027
  • Ultra high purity, organic free, air for GC combustion detectors
  • Increase resolution and detection limits of analysis
  • Compact, reliable with minimal operator attention and maintenance
  • Eliminate inconvenient and potentially dangerous air cylinders
  • Payback period typically less than 24 months
  • Models available to supply up to 75 FIDs For GC combustion detector applications.
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 16.7 in.
Profondità (sistema metrico) 425 mm
Portata 1 to 30 LPM
Altezza (sistema imperiale) 12.8 in.
Altezza (sistema metrico) 325 mm
Temperatura operativa ambiente max 40°C, 104°F
Pressione di uscita 145 psig
Dimensioni uscita 1/8 in. Compression Fitting
Peso (sistema metrico) 10.2 kg
Larghezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Requisiti elettrici 207-253 V 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Ultra high purity, organic-free air for GC combustion detectors that will Increase resolution and detection limits of analysis