Learn More
Newtex™ ZetexPlus™ 200 Series Heat Resistant Gloves
Codice prodotto. 15123415 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 in.
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15123415 14 in. 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15123415 Fornitore Newtex™ N. del fornitore 8636410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    176.33€ / 1 paia
    Risparmia 40.67€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gloves are constructed from ZetexPlus™ Vermiculite Coated Fiberglass Fabric for protection from temperatures up to 1500°F for extended periods of time.
  • Vermiculite coating evenly dissipates heat across the surface of the glove
  • Coating significantly increases temperature rating and abrasion resistance
  • Premium wool liner
  • Double stitched and reinforced
  • Inorganic fibers will not produce hazardous outgassing
Specifica
Coating Material Vermiculite
Colore Tan
Materiale ZetexPlus Fiberglass Fabric
Size Universal
Temperatura (sistema imperiale) max 1500°F (Extended), 2000°F (Intermittent)
Temperature (Metric) Max 815°C (Extended), 1095°C (Intermittent)
Da utilizzare con (applicazione) Kiln/Furnace Operations, Heat Processing Facilities, and High Temperature Industrial Environments
Stile polso guanto Open
Materiale rivestimento interno Wool
Serie ZetexPlus™ 200
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm