Learn More
ZFYVE28 Antibody (LST2/2426), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612959 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612959 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612959 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308899APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZFYVE28 Monoclonal antibody specifically detects ZFYVE28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ZFYVE28
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone LST2/2426
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene hLst2, KIAA1643, lateral signaling target protein 2 homolog, LST2, LYST2, MGC43699, MGC61592, Zinc finger FYVE domain-containing protein 28, zinc finger, FYVE domain containing 28
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human ZFYVE28 protein (Uniprot: Q9H9)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57732
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus