missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZGPAT Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30556952 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30556952 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30556952 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP345498

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

ZGPAT Polyclonal antibody specifically detects ZGPAT in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ZGPAT
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene GPATC6G patch domain-containing protein 6, GPATCH6Zinc finger and G patch domain-containing protein, KIAA1847Zinc finger CCCH domain-containing protein 9, MGC44880, ZC3H9FLJ14972, ZC3HDC9dJ583P15.3, zinc finger, CCCH-type with G patch domain, ZIPzinc finger CCCH-type with G patch domain-containing protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno zinc finger, CCCH-type with G patch domain. (Uniprot# Q8N5A5)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84619
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.