Learn More
Zidovudine EP Impurity C (Thymine), Mikromol™
Descrizione
Zidovudine EP Impurity C (Thymine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymin |
| CAS | 65-71-4 |
| Nomi componenti o analita | Thymin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H6 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | 5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Vedi altri risultati |