Learn More
Zidovudine, MedChemExpress
Descrizione
Zidovudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), widely used to treat HIV infection. Zidovudine increases CRISPR/Cas9-mediated editing frequency.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zidovudine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 30516-87-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H13N5O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | Azidothymidine AZT ZDV |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (374.20 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (62.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only