Learn More
Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 11974074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974074 2.5 L 2.50L
11964074 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11974074 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL04.0603.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    75.80€ / 2.5L
    Risparmia 142.20€
    65% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Used in the Ziehl-Neelsen microbiological staining for investigation of mycobacteria. Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab is a special bacteriological stain used to identify acid-fast organisms, which resist staining by ordinary methods. Mycobacteria are stained magenta red.
Initially, fuchsin-carbol stains every cell. When the staining solution is combined with acid alcohol (usually hydrochloric acid in ethanol or IPA), the stain is removed from non-acid-fast bacteria, since they do not have a waxy lipid layer that resists decolorization. A methylene blue counter stain can then applied, which is picked up by non-acid-fast bacteria. When viewed under the microscope, the acid-fast bacteria appear red, while other bacteria appear blue.
Specifica
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentrazione Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water
Informazioni di solubilità Soluble in water
Odore Weak
Densità 0.97g/mL
Colore Red
pH ±7
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 47°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol