Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18610508 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610508 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610508 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305856APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Zika Virus (SPH2015) Envelope
Applicazioni Sandwich ELISA Capture
Classificazione Monoclonal
Clone 35
Coniugato APC
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus