Learn More
R&D Systems™ Zileuton
Codice prodotto. 18095302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095302 50 mg 50mg
18083982 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095302 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3308/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.77€
    345.45€ / 50mg
    Risparmia 37.32€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-LOX inhibitor; orally bioavailable
Orally active 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitor that inhibits LTB4 synthesis (IC50 values are 0.56, 2.3 and 2.6 μM in dog, rat and human blood respectively). Inhibits antigen-induced contraction of tracheal strips in vitro (IC50 = 6 μM) and exhibits antiasthmatic activity in vivo. Also weakly inhibits CYP1A2 (Ki = 66 - 98 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111406-87-2
Formula molecolare C11H12N2O2S
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 236.29
Purezza >99%
Peso molecolare 236.29