Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Codice prodotto. 16671832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16671832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16671832 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463300010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
CAS 111406-87-2
Formula molecolare C11H12N2O2S
Numero MDL MFCD00866097
Quantità 1 g
InChI Key MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Molecular Weight (g/mol) 236.29
Peso formulazione 236.29