Learn More
Zileuton, LoGiCal
Codice prodotto. 30460831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460831 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460831 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1297.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
CAS 111406-87-2
Nomi componenti o analita Zileuton
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N2 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Zileuton
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 236.29
Quantità 10 mg
Peso formulazione 236.0619 g/mol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.