Learn More
Zileuton, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482117
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482117 50 mg 50mg
16425978 10 mg 10mg
16406406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482117 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14164
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Zileuton is a potent and selective inhibitor of 5-lipoxygenase with antiasthmatic properties.
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
Forma fisica Solid
CAS 111406-87-2
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12N2O2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo A 64077 Abbott 64077
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.21 mM)
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Molecular Weight (g/mol) 236.29
Peso formulazione 236.29
Percent Purity 99.58%
Grado Research
Research purposes only