Learn More
Zileuton, Mikromol™
Codice prodotto. 30049092
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049092 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049092 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1297.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Zileuton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
CAS 111406-87-2
Nomi componenti o analita Zileuton
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N2 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Zileuton
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Molecular Weight (g/mol) 236.29
Quantità 250 mg
Peso formulazione 236.0619 g/mol