Learn More
Zileuton, TRC
Codice prodotto. 30454809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30454809 10 mg 10mg
30457179 5 mg 5mg
30450845 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ42000010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111406-87-2
Formula molecolare C11 H12 N2 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 236.29
Sinonimo Zileuton, Urea, N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxy- (9CI, ACI), N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyurea (ACI), 1-[1-(1-Benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea, A 64077, Abbott 64077, Griluto-CR, Leutrol, Zyflo
IUPAC Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
SMILES CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
Specifica
Materiale o nome chimico Zileuton
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Peso formulazione 236.0619