Learn More
Zilpaterol, TRC
Codice prodotto. 30041246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041246 10 mg 10mg
30041211 2.5 mg 2.50mg
30040712 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCZ43000010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119520-05-7
Formula molecolare C14 H19 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 261.32
Sinonimo Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, (6R,7R)-rel-Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-6-[(1-methylethyl)amino]-, trans-(±)-, RU 42173, Zilpaterol, trans-(±)-Zilpaterol
SMILES CC(C)N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23
Specifica
Materiale o nome chimico Zilpaterol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H19N3O2/c1-8(2)15-11-6-7-17-12-9(13(11)18)4-3-5-10(12)16-14(17)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7H2,1-2H3,(H,16,19)/t11-,13-/m1/s1
Peso formulazione 261.1477
Percent Purity >95%