Learn More
Zinc, 99.999%, (trace metal basis), powder, 40 mesh
Codice prodotto. 10571852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571852 10 g Glass bottle 10g
10068681 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10571852 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367260100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis, Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-66-6
Formula molecolare Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
Numero MDL MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc
Colore Gray
Nota nome 99.999%
Punto di fusione 420.0°C
Punti di ebollizione 907.0°C
Densità 7.14
Quantità 10 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 100.00%
Forma Powder
Formula lineare Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Indice di Merck 15, 10326
Peso formulazione 65.38
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc, powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Solido piroforico Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.