Learn More
Zinc acetate, 99%, pure
Codice prodotto. 10292812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10292812 100 g Glass bottle 100g
10552062 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10292812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370081000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-34-6
Formula molecolare C4H6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 183.48
Numero MDL MFCD00012454
InChI Key DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC Name zinc;diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate
Punto di fusione 83°C to 86°C
Colore Gray-Green to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Zn
Indice di Merck 15, 10327
Peso formulazione 183.48
Percent Purity 99%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.