Learn More
Zinc acetate, anhydrous, 99.9+%
Codice prodotto. 15476587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15476587 10 g 10g
15486587 50 g 50g
15496587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15476587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33734.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 557-34-6 | C4H6O4Zn | 183.468 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Zinc acetate anhydrous is used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. It is utilized in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles. It is administered orally or parenterally as a nutritional supplement. It finds an application in the field of industries such as wood preservation, manufacturing other zinc salts, polymers, manufacture of ethylene acetate, as a dye mordant, and analytical reagent. It also acts as a plating inhibitor on primary water piping.
Solubility
Soluble in water, alcohol, dilute mineral acids and alkalies.
Notes
Incompatible with zinc salts, alkalies and their carbonates, oxalates, phosphates, and sulfides. Hygroscopic in nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-34-6
Formula molecolare C4H6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 183.468
Numero MDL MFCD00012454
InChI Key DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4
PubChem CID 11192
ChEBI CHEBI:62984
IUPAC Name zinc;diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate
Nota nome anhydrous
Punto di fusione 200°C (decomposition)
Formula lineare Zn(OOCCH3)2
Quantità 10 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,dilute mineral acids and alkalies.
Peso formulazione 183.47
Percent Purity ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate