Learn More
Zinc acetate dihydrate, 97%, specified according to the requirements of USP
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc acetate dihydrate |
| Punto di fusione | 237.0°C |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.84 |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Densità | 1.8400g/mL |
| Formula lineare | (CH3CO2)2Zn·2H2O |
| Indice di Merck | 15,10327 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?