Specifica
| Materiale o nome chimico | Zinc acetate dihydrate |
| Punto di fusione | 237.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | White |
| pH | 6.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.84 |
| Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 101% (Complexometry) |
| Vedi altri risultati |