Learn More
Zinc acetate dihydrate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10381614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381614 500 g Flacone in plastica 500g
10581841 1 kg Flacone in plastica 1kg
10023623 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10381614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207645000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 219.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5970-45-6
Formula molecolare C4H6O4Zn·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 219.5
Numero MDL MFCD00066961
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate dihydrate
Punto di fusione 237.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.84
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Densità 1.8400g/mL
Formula lineare (CH3CO2)2Zn·2H2O
Indice di Merck 15, 10327
Informazioni di solubilità Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 219.5
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Zinc acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.