Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, ACS Reagent, 98 to 101%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with Inliner
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
12kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15635290 500 g Flacone in polietilene 500g
15625290 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15615290 12 kg Drum with Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15635290 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 383058500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5970-45-6
Formula molecolare C4H10O6Zn
Molecular Weight (g/mol) 219.498
Numero MDL MFCD00066961
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
PubChem CID 2724192
IUPAC Name zinc;diacetate;dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate dihydrate
Punto di fusione ∼100°C
Colore Gray
pH 6 to 8 (at 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3732513
Informazioni di solubilità In water 311g/L at 20°C
Peso formulazione 219.51g/mol
Percent Purity 98.0 to 101.0%
Odore Vinegar-like
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.750g/cm3 at 20°C