Learn More
Zinc acetate dihydrate, ACS Reagent, ≥98%, Solstice
Codice prodotto. 16615853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16615853 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16615853 Fornitore Fluka N. del fornitore 38305825KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00€
    2224.02€ / 25kg
    Risparmia 190.98€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc acetate dihydrate
Punto di fusione 100°C
CAS 5970-45-6
Colore Gray
pH 6 to 8
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 kg
Formula molecolare C4H10O6Zn
Numero UN UN3077
InChI Key BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Zn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC Name zinc(2+) diacetate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 219.50
Percent Purity ≥98%
Grado ACS